Merck
Z325740
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 27715
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Kapazität
25 mL , with 0.1 subdivisions
Allgemeine Beschreibung
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Sonstige Hinweise
BR27715 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.