Merck
Z325511
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
AR-Glass
Beschreibung
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.05 mL
supplementary to DIN range: no
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27075
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR27075 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.