Merck
Z325481
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.02 mL
supplementary to DIN range: no
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27073
Kapazität
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR27073 (India)
Rechtliche Hinweise
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.