Merck
Z325139
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben, kalibriert für die Abgabe
capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 691
Beschreibung
amber mark: yes
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30507
Messbereich Volumen
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Länge
400 mm
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Sonstige Hinweise
BR30507 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.