Merck
Z324019
BRAND® Vorratsflasche für automatische Büretten
capacity 2 L, clear soda-lime glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
clear soda-lime glass
round bottle
Verbindung
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 126965
Kapazität
2 L
Durchm. × H
160 mm × 200 mm
Allgemeine Beschreibung
Vorratsflaschen für automatische Büretten
Sonstige Hinweise
BR126965 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)