Z323543
BRAND® BLAUBRAND® Bürette, gerader Hahn
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 12488
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Länge
~800 mm
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)