Merck
Z290823
Sigma-Aldrich
Nylon filter membranes
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Nylon-Filtermembranen, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Materialien
Nylon membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Durchmesser
25 mm
Dicke
60-125 μm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Nylonfilter sind von Natur aus hydrophil, bei der Herstellung sind keine Benetzungsmittel erforderlich. Mit einem extrahierbaren Gehalt von <0,0015 mg/cm2, sind sie ideal für HPLC-Lösungsmittel und die Probenaufbereitung. Aufgrund der vielen unspezifischen Bindungen, sind sie für Proteinlösungen nicht zu empfehlen. Kompatibel mit wässrigen und den meisten organischen Lösungsmitteln. Autoklavierbar; verträgt Temperaturen bis zu 180 °C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seyed Morteza Zahedi et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 149, 313-323 (2020-03-07)
The increasing salinity in soils and irrigation water is a major concern for growers of strawberry, a salt-sensitive horticultural crop. The hormone melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is involved in many biological processes and affects plant responses to environmental stresses. The effects of