Wichtige Dokumente
X1629
Anti-XPG (C-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-COFS3, Anti-ERCC5, Anti-ERCM2, Anti-UVDR, Anti-XPGC
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing recombinant XPG fusion protein, fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell lysates of COS7 cells expressing recombinant XPG fusion protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERCC5(2073)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- staining cells for xeroderma pigmentosum group G (XPG) detection
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)