WH0091949M1
Monoclonal Anti-COG7 antibody produced in mouse
clone 3G4-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CDG2E, Anti-component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G4-1B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COG7(91949)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDFSKFLADDFDVKEWINAAFRAGSKEAASGKADGHAATLVMKLQLFIQEANHAVEETSHQALQNMPKVLRDVEALKQEASFLKEQMILVKEDIKKFEQDTSQSMQVLVEIDQVKSRMQLAAESLQEADKWSTLSADIEETFKTQDIAVISAKLTGMQNSLMMLVDTPDYSEKCVHLEALKNRLEALASPQIVAAFTSQAVDQSKVFVKVFTEIDRMPQLLAYYYKCHKVQLLAAWQELCQSDLSLDRQLTGLYDALLGAWHTQIQWATQVFQKPHEVVMVLLIQTLGALMPSLPSCLSNGVERAGPEQELTRLLEFYDATAHFAKGLEMALLPHLHEHNLVKVTELVDAVYDPYKPYQLKYGDMEESNLLIQMSAVPLEHGEVIDCVQELSHSVNKLFGLASAAVDRCVRFTNGLGTCGLLSALKSLFAKYVSDFTSTLQSIRKKCKLDHIPPNSLFQEDWTAFQNSIRIIATCGELLRHCGDFEQQLANRILSTAGKYLSDSCSPRSLAGFQESILTDKKNSAKNPWQEYNYLQKDNPAEYASLMEILYTLKEKGSSNHNLLAAPRAALTRLNQQAHQLAFDSVFLRIKQQLLLISKMDSWNTAGIGETLTDELPAFSLTPLEYISNIGQYIMSLPLNLEPFVTQEDSALELALHAGKLPFPPEQGDELPELDNMADNWLGSIARATMQTYCDAILQIPELSPHSAKQLATDIDYLINVMDALGLQPSRTLQHIVTLLKTRPEDYRQVSKGLPRRLATTVATMRSVNY
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0091949M1-100UG | 4061829605193 |