WH0080333M1
Monoclonal Anti-KCNIP4 antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CALP, Anti-KCHIP4, Anti-Kv channel interacting protein 4, Anti-MGC44947
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNIP4(80333)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MNVRRVESISAQLEEASSTGGFLYAQNSTKRSIKERLMKLLPCSAAKTSSPAIQNSVEDELEMATVRHRPEALELLEAQSKFTKKELQILYRGFKNECPSGVVNEETFKEIYSQFFPQGDSTTYAHFLFNAFDTDHNGAVSFEDFIKGLSILLRGTVQEKLNWAFNLYDINKDGYITKEEMLDIMKAIYDMMGKCTYPVLKEDAPRQHVETFFQKMDKNKDGVVTIDEFIESCQKDENIMRSMQLFENVI
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)