WH0064787M1
Monoclonal Anti-EPS8L2 antibody produced in mouse
clone 6C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EPS8-like 2, Anti-EPS8R2, Anti-FLJ21935, Anti-FLJ22171, Anti-MGC126530, Anti-MGC3088
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPS8L2(64787)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ERSQPVSQPLTYESGPDEVRAWLEAKAFSPRIVENLGILTGPQLFSLNKEELKKVCGEEGVRVYSQLTMQKAFLEKQQSGSELEELMNKFHSMNQRRGED
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable