Merck
WH0055607M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R9A antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ20068, Anti-KIAA1222, Anti-NRB1, Anti-NRBI, Anti-NeurabinI, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R9A(55607)
Immunogen
PPP1R9A (XP_371933, 1090 a.a. ~ 1188 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PCSTAQTSTRSPCMPFSWFNDSRKGSYSFRNLPAPTSSLQPSPETLISDKKGSKNFTFNDDFSPSSTSSADLSGLGAEPKTPGLSQSLALSSDESLDMI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)