WH0027086M1
Monoclonal Anti-FOXP1 antibody produced in mouse
clone 4E3-G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-12CC4, Anti-FLJ23741, Anti-HSPC215, Anti-MGC12942, Anti-MGC88572, Anti-MGC99551, Anti-QRF1, Anti-forkhead box P1, Anti-hFKH1B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E3-G11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2b
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXP1(27086)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MMQESGTETKSNGSAIQNGSGGSNHLLECGGLREGRSNGETPAVDIGAADLAHAQQQQQQWHLINHQPSRSPSSWLKRLISSPWELEVLQVPLWGAVAETKMSGPVCQPNPSPF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable