WH0009842M1
Monoclonal Anti-PLEKHM1 antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AP162, Anti-B2, Anti-KIAA0356, Anti-pleckstrin homology domain containing, family M (with RUN domain) member 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLEKHM1(9842)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFA
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)