WH0009699M1
Monoclonal Anti-RIMS2 antibody produced in mouse
clone 3C12, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-DKFZp781A0653, Anti-KIAA0751, Anti-OBOE, Anti-RAB3IP3, Anti-RIM2, Anti-regulating synaptic membrane exocytosis 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIMS2(9699)
Immunogen
Sequence
LANADLEDSRISMLRMDRPSRQRSISERRAAMENQRSYSMERTREAQGPSSYAQRTTNHSPPTPRRSPLPIDRPDLRRTD
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)