WH0004807M6
Monoclonal Anti-NHLH1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HEN1, Anti-NSCL, Anti-NSCL1, Anti-nescient helix loop helix 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NHLH1(4807)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MMLNSDTMELDLPPTHSETESGFSDCGGGAGPDGAGPGGPGGGQARGPEPGEPGRKDLQHLSREERRRRRRATAKYRTAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)