WH0004801M2
Monoclonal Anti-NFYB antibody produced in mouse
clone 6E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CBFA, Anti-CBFB, Anti-HAP3, Anti-NFYB, Anti-nuclear transcription factor Y, beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFYB(4801)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTMDGDSSTTDASQLGISADYIGGSHYVIQPHDDTEDSMNDHEDTNGSKESFREQDIYLPIANVARIMKNAIPQTGKIAKDAKECVQECVSEFISFITSEASERCHQEKRKTINGEDILFAMSTLGFDSYVEPLKLYLQKFREAMKGEKGIGGAVTATDGLSEELTEEAFTNQLPAGLITTDGQQQNVMVYTTSYQQISGVQQIQFS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable