Merck
WH0002124M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EVI2B antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-D17S376, Anti-EVDB, Anti-ecotropic viral integration site 2B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EVI2B(2124)
Immunogen
EVI2B (NP_006486, 23 a.a. ~ 121 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TETITTEKQSQPTLFTSSMSQVLANSQNTTGNPLGQPTQFSDTFSGQSISPAKVTAGQPTPAVYTSSEKPEAHTSAGQPLAYNTKQPTPIANTSSQQAV
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0002124M2-100UG4061829597238