WH0001859M1
Monoclonal Anti-DYRK1A antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DYRK, Anti-DYRK1, Anti-HP86, Anti-MNB, Anti-MNBH, Anti-dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYRK1A(1859)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NQGNQAYQNRPVAANTLDFGQNGAMDVNLTVYSNPRQETGIAGHPTYQFSANTGPAHYMTEGHLTMRQGADREESPMTGVCVQQSPVASS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)