WH0001111M5
Monoclonal Anti-CHEK1 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CHK1, Anti-CHK1 checkpoint homolog (S. pombe)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHEK1(1111)
Immunogen
Sequence
GTPGSSQNPWQRLVKRMTRFFTKLDADKSYQCLKETCEKLGYQWKKSCMNQVTISTTDRRNNKLIFKVNLLEMDDKILVDFRLSKGDGLEFKRHFLKIKGKLIDIVSSQKVWLPAT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0001111M5-100UG | 4061829596422 |