Merck
U211680
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rU-Phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for PolyGen
Synonym(e):
O5′-(4,4′-Dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholin-4-thiocarbonyl)uridin-O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidit)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H54N5O11PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Produktlinie
Proligo Reagents
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form
solid
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% 3′-TC isomer (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) Impurities 145-155ppm (31P-NMR)
Farbe
white to light yellow
Löslichkeit
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for PolyGen
Nukleosidprofil
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OC(=S)N3CCS(=O)(=O)CC3)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N4C=CC(=O)NC4=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N5O11PS2/c1-30(2)49(31(3)4)61(57-26-10-22-45)60-39-37(58-41(48-23-21-38(50)46-42(48)51)40(39)59-43(62)47-24-27-63(52,53)28-25-47)29-56-44(32-11-8-7-9-12-32,33-13-17-35(54-5)18-14-33)34-15-19-36(55-6)20-16-34/h7-9,11-21,23,30-31,37,39-41H,10,24-29H2,1-6H3,(H,46,50,51)/t37-,39-,40-,41-,61?/m1/s1
InChIKey
ZBEGZGQLSUITQX-WXSPLRIASA-N
Rechtliche Hinweise
Zur Verwendung mit Customer Container, der Endnutzerkunden entweder direkt oder durch Händler verkauft wird.
Dieses Produkt wird unter einer Lizenz von Agilent Technologies unter dem US-Patent Nr. 8.202.983 und den ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Der Erwerb dieses Produkts übermittelt dem Käufer das eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Recht (ohne das Recht zum Wiederverkauf, zur Umverpackung oder weiterer Sublizensierung) unter diesen Patenten, das Produkt zur Synthese von Oligonukleotiden ausschließlich für interne Forschungszwecke, einschließlich kommerziellen Zwecken, des Käufers zu nutzen. Sofern hierin nicht anderweitig angegeben, wird dem Käufer keine weitere Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch impliziert, durch Duldung oder anderweitig. Der Käufer willigt ein und versteht, dass er nicht lizensiert ist, dieses Produkt für die Synthese von Oligonukleotiden zum Verkauf, für Diagnosezwecke, einschließlich der Verwendung in klinischen Diagnoseumgebungen, wo die Verwendung in Kombination mit der Probe eines Individuums verwendet wird und Daten erzeugt, die einem Individuum oder dem Pfleger eines Individuums für eine freie Rückerstattung bereitgestellt werden, noch dürfen mit diesem Produkt Oligonukleotide synthetisiert werden, die für klinische Studien oder andere therapeutische Zwecke verwendet werden. Dieses Produkt wird gemäß der Autorisierung von Agilent Technologies, Inc. vertrieben, und Agilent Technologies behält alle Rechte unter diesen Patenten.
Zur Verwendung bei allen Verkäufen, bei denen der Käufer eine eigene Direktlizenz von Agilent benötigt, ohne Einschränkung, Großmengenverkäufen und Verkäufen an Oligo Houses.
Dieses Produkt und seine Verwendungen werden durch US-Patent Nr. 8.202.983 und die ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Dieses Produkt wird dem Käufer gemäß der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc., basierend auf der Direktlizenz des Käufers und der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc. verkauft, ohne dass vom Verkäufer Rechte übertragen werden. Dem Käufer wird keine Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch implizit, durch Duldung oder anderweitig aufgrund dieses Erwerbs. Die Rechte des Käufers zur Verwendung dieses Produkts unterliegen allein und ausdrücklich der Direktlizenzvereinbarung des Käufers mit Agilent.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)