TTR002
Amyloid TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger
from human heart
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.47
Biologische Quelle
human heart
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Amyloid TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger sind Objektträger für die Histologie, die mit humanem Herzgewebe eingedeckt sind. Das eingedeckte Herzgewebe ist in Paraffin eingebettet und enthält Amyloid-Proteine. Dieses Produkt wird mit einem mit Kongorot (Amyloidfärbung) gefärbten Referenzobjektträger geliefert. In der Vergangenheit wurden Amyloide als fibrilläre Proteinablagerungen beschrieben, oft im Zusammenhang mit einer Erkrankung. Eine Erkrankung, die durch Amyloide ausgelöst wird, wird “Amyloidose” genannt.
Anwendung
Amyloid TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger werden als Positivkontrolle für die Untersuchung einer Pankreasentzündung eingesetzt.
Komponenten
Ein Karton enthält 24 ungefärbte Objektträger plus einen mit Kongorot-Amyloidfärbung (Verfahren Nr. HT60) gefärbten Referenz-Objektträger.
Rechtliche Hinweise
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
J C Rochet et al.
Current opinion in structural biology, 10(1), 60-68 (2000-02-19)
Recent progress has improved our knowledge of how proteins form amyloid fibrils. Both 'natively unfolded' and globular proteins have been shown to initiate fibrillization by adopting a partially structured conformation. Oligomeric prefibrillar intermediates have been extensively characterized with respect to
Pancreatic inflammation and increased islet macrophages in insulin resistant juvenile primates.
Nicol L, et al.
The Journal of Endocrinology, JOE-J12 (2013)
L E Nicol et al.
The Journal of endocrinology, 217(2), 207-213 (2013-02-20)
Chronic high caloric intake has contributed to the increased prevalence of pediatric obesity and related morbidities. Most overweight or obese children, however, do not present with frank metabolic disease but rather insulin resistance or subclinical precursors. The innate immune system