TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
Synonym(e):
vented closure, vented single use closure
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene
polypropylene
Leistungsmerkmale
vented
Verpackung
case of 12 ea
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4114-0045
Kapazität
45 L
Porengröße
0.2 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)