T6778
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
TRITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Enthält
≥15 mM sodium azide as preservative
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Our company presents an article on the Detection of Endogenous Pathway Activity in Novel Reporter Cell Lines