Wichtige Dokumente
T1520
DL-Threonin
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
(±)-2-Amino-3-hydroxy-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?