T1283
holo-Transferrin Rind
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Siderophilin, Siderophilin, eisengesättigt
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Form
powder
Konzentration
~25 mM
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... TF(280705)
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable