Merck
SYNS371106
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Blunt Tip, capacity 100 μL
Synonym(e):
Synthware S371106, glass sample syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
needle Blunt Tip
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371106
Kapazität
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Microliter Sample Syringe, Capacity: 100ul
Anwendung
kemetch; synthware; syringe; microliter
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS371106-1EA4065270932358