SYNF819200SN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 200 mL
Synonym(e):
Synthware F819200SN, measuring flask, graduated flask
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F819200SN
Kapazität
200 mL
Allgemeine Beschreibung
Volumetric Flask, Heavy Wall, 200mL, Class A, #19 PTFE Stopper
Anwendung
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)