SYND281050
Synthware™ Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Synonym(e):
Synthware D281050
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech D281050
Flaschenkapazität
50 mL
Volumen
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 50mL, 105mm
Anwendung
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)