SRP8059
Jagged-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Protein jagged-2, hJ2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~150 kDa by SDS-PAGE
Verunreinigungen
<0.1 EU/μgtested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... JAG2(3714)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)