SRP8034
IL-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Interleukin-2, human
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~42 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL2(3558)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable