SRP8027
CD24 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
M1/69-J11D heat stable antigen, NaMN adenylyltransferase 1, Nectadrin, X62 Heat stable antigen (HSA)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~50 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... CD24(100133941)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)