SRP8025
TRAIL, Soluble mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Apo-2L, CD253, JAG2, TRAIL
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~24 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfsf10(22035)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable