SRP8016
Progranulin mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PEPI, Proepithelin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
FLAG® tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~70 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Grn(14824)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable