SRP8003
Clusterin (nuclear form) mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, His tagged, liquid
Synonym(e):
Apolipoprotein J, CLI, Lymphocyte antigen 52 (Ly-52), SGP-2, TRPM-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Clusterin (nuclear form) mouse, recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~45 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Clu(12759)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)