SRP6291
IFN-ω human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥93% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IFI, IFNG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥93% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 16.8 kDa (no tag)
observed mol wt 25.0 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 24 is the predicted N-terminus.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IFN-gamma(3458)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)