SRP6171
IL-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HCGF, MGC79398, Mast cell growth factor (MCGF), Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
17-45 kDa (monomer, glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... IL3(3562)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable