Wichtige Dokumente
SRP5326
DYRK2, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
FLJ21217, FLJ21365
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
PRECISIO®
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
1000-1500 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~95 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DYRK2(8445)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)