SRP3133
OX40 Ligand human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
CD252, Gp34, OX40L, TNFSF4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
Assay
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
15.5-25.0 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNFSF4(7292)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)