SRP2151
HCV-NS4A/NS3-1b Protease, Histag, strain HC-J4 from hepatitis C virus
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Hepatitis C virus NS3 protease, NS3, NS4ANS3 complex, pfam02907
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hepatitis C virus
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~22.7 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
500 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)