SRP2143
RARγ, ligand binding domain (150-417), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NR1B3, RARC
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~56 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
250 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RARG(5916)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)