SRP2125
RXRα, ligand binding domain, (200-462), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, FLJ16733, MGC102720, NR2B1
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~56.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
350 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RXRA(6256)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)