SRP2097
HIF-1 α, C-terminal activation domain (776-826 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HIF-1alpha, HIF1, HIF1-alpha, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~6.7 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
700 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HIF1A(3091)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.