SRP2082
WT-1 (+KTS) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥60% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
150 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... WT1(7490)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable