SRP0608
GITR (CD357), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
AITR, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, CD357, Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, TNFRSF18, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
43 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF18(8784)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)