SRP0529
Mouse PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
54 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... CD274(60533)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable