SRP0524
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonym(e):
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
71 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... COX2(6775079)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)