SRP0422
PARP5A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PARP5a, TNKS1, Tankyrase1, poly(ADP-ribosyl)transferase 5a
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥30% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
62.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TNKS(8658)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)