SRP0276
PDE10A Active from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Dual-substrate cAMP and cGMP, cyclic nucleotide phosphodiesterase, PDE10A2 brain-specific isoform, Phosphodiesterase 10A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
114.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... PDE10A(23984)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung