SRP0206
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
60.3 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTPN9(5780)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable